Learn More
Sonics Materials™ Micropointe étagée
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sonde à micropointe, 2 mm, 0,1 à 5 ml
- Les micro pointes et les sondes intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans l’échantillon
- Des pointes de plus petit diamètre produisent une plus grande intensité de cavitation, mais l’énergie libérée est limitée à un champ plus étroit et plus concentré
- Inversement, les pointes de plus grand diamètre produisent une intensité plus faible, mais l’énergie est libérée sur une plus grande surface
- Plus le diamètre de la pointe est grand, plus le volume pouvant être traité est important, mais à intensité réduite
Spécification
Spécification
| Amplitude | 89 μm |
| Type de produit | Micropointe étagée |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |