Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 65V13
Code produit. 12101720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 6 mL
8 x 13,5 mL
Description:
Rotor Stepsaver 65V13 vertical en titane ; ensemble de cartouches Quick-Seal
Rotor vertical en titane Stepsaver 65V13
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12101720
Marque: Thermo Scientific™ 79243
Accélérez le traitement et réduisez la perte d’échantillons grâce au rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13 en titane.
Accélérez le traitement et limitez la perte d’échantillon avec le rotor vertical en titane Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
  • Rotor vertical en titane
  • Capacité : Disponible en Quick-Seal de 13,5 ml, 6 ml et 13,5 ml
  • Vitesse maxi/FCR : 65 000 tr/min/400 671 x g (13,5 ml) 393 120 x g (6 ml)
  • Facteur K : 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Angle : 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor vertical en titane Stepsaver 65V13
Matériau Titane
Type Rotor vertical
Capacité 8 x 13,5 mL
FCR max. 400,671 ×g
Vitesse max. 65 000 tr/min
Rayon (métrique) 84,9 mm
Rayon (métrique) Min. 68,5 mm
Facteur K 12,9
Longueur max. du tube 93 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 9,7 kg (21,4 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle
Moy. RCF 361,972 ×g
FCR min. 323,274 ×g