Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 70V6
Réduisez la perte d’échantillons avec fonction de chargement et déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70 V6.
31330.00€ - 31415.00€
Spécification
Description | Rotor vertical en titane Stepsaver 70V6 |
---|---|
Matériau | Titane |
Type | Rotor vertical |
FCR max. | 467,420 ×g |
Vitesse max. | 70 000 tr/min |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12191710
|
Thermo Scientific™
79240 |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | 8 x 6 mL | 70 000 tr/min | 467,420 ×g |
31330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12151720
|
Thermo Scientific™
79274 |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | 8 x 2 mL | 70 000 tr/min | 467,420 ×g |
31415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12171720
|
Thermo Scientific™
79280 |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | 8 x 5,1 mL | 70 000 tr/min | 467,420 x g |
31415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Limitez la perte d’échantillon grâce à la fonction de chargement et de déchargement rapide du rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 70V6.
- Rotor vertical en titane
- Capacité : Disponible en 6 ml,2 ml et 5,1 ml avec scellage rapide
- Vitesse maxi/FCR : 70,000 tr/min/467,420 xg
- Facteur K : 8,7
- Angle : 0°
Spécification
Rotor vertical en titane Stepsaver 70V6 | |
Rotor vertical | |
70 000 tr/min | |
72,1 mm | |
66 mm | |
7,6 kg (16,8 lb) | |
0° | |
394,625 ×g |
Titane | |
467,420 ×g | |
85,4 mm | |
8,7 | |
13 mm | |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | |
431,022 ×g |