missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Steranios 2 %
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
5 l
Unit Size:
1 pièce
Description
Désinfectant de qualité supérieure :
- Solution transparente verte.
- Active contre Helicobacter pylori.
- Solution à 2 % de glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (citrate de sodium).
- STERANIOS 2 %NG et STERANIOS 2 %ECS contiennent des composés
limitant et contrôlant l’évaporation du glutaraldéhyde. - Grande compatibilité avec tous les types de matériaux.
- Durée de conservation : 3 ans à compter de la date de production.
- Peut être utilisé en association avec n’importe quel type de produit de prédésinfectant de nettoyage.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Steranios 2 % |
| Composition | Solution de glutaraldéhyde (2 %) tamponnée à 6 de pH en présence d’un effet de surface catalyseur, d’un colorant et d’excipients |
| À utiliser avec (application) | Pour les ustensiles et l’équipement d’endoscopie |
| Volume (métrique) | 5 l |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: glutaraldehyde
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction