Learn More
Merck Systèmes de filtration adaptables sur flacon à vide Stericup™ à ouverture rapide HV stérile
Code produit. p-7139543 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
150 mL
250 ml
1 000 ml
Volume (métrique) du collecteur:
150 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 15949180
Marque: Merck S2GPU01RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1,000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le filtre pour bouchons de flacon jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le dispositif jetable à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux stériles. Il associe une unité de filtration Steritop™ à un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1 000 ml dans un format unique et prêt à l’emploi.
Sa conception de flacons sans embout, facile à saisir et le profil d’équilibre améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire serré ; l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif.
Le fond du flacon de réception est légèrement encastré : vous pouvez ainsi empiler facilement les flacons avec leur bouchon après la filtration, optimisant ainsi l’espace précieux de réfrigération. Vous pouvez également utiliser des dispositifs Steritop™ adaptables sur flacons avec votre flacon ou flacon de capture stérile.
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Millipore Express™ PLUS pour des débits plus rapides et une faible liaison protéique afin de minimiser l’absorption et la perte de protéines, ce qui affecte les performances et les coûts en aval.
  • Membrane Durapore™ pour une liaison protéique ultra-faible, une absorption minimale et une perte de protéines.
  • L’emballage serré, le sachet facile à déchirer et le marquage pratique facilitent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils.
  • La conception à base stable et à prise facile du dispositif Stericup™ permet à tout utilisateur d’effectuer facilement toutes les étapes du flux de travaux dans une hotte à flux laminaire.
  • Le fond encastré des flacons de réception Stericup™ permet à ces derniers d’être empilés facilement dans des espaces réfrigérés.
Applications
  • Stérilisation des solutions aqueuses (150 ml à 1 L)
    • Filtration stérile de milieux de culture et de tampons avec protéine à haute valeur ou composant de petites molécules.
Informations sur la commande
Système de filtration sous vide Stericup à ouverture rapide GP stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Oui
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau PES
Matériau (membrane) Polystyrène
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Filtration stérile
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 150 mL
Volume (métrique) du collecteur 150 mL
Longueur (métrique) 120 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12,5 cm
Diamètre (métrique) du filtre 73 mm