Learn More
Isofield™ Combinaison stérile pour salle blanche Steridon avec capuche - Compatible avec les salles blanches de classe A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 30178837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30178837 2XS 20 pièces
30178838 XS 20 pièces
30178874 S 20 pièces
30178901 M 20 pièces
30178888 L 20 pièces
30178866 XL 20 pièces
30178904 2XL 20 pièces
30178877 3XL 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30178837 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80111XXS
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison Steridon trilaminée est pliée de manière aseptique et peut être enfilée en 60 secondes ou moins, sa stérilité est validée par radiographie et elle a été testée contre la chimiothérapie. ASTM F 739. La barrière antistatique, à faible peluchage et antivirale offre une protection essentielle dans les environnements de classe A/B pour toutes les activités en salle blanche.
  • Combinaison stérile pour salle blanche avec capuche
  • Masque sans latex, fermé et élastique pour le visage, les poignets et les chevilles
  • Conception ergonomique au niveau du dos et des épaules permettant une plus grande amplitude de mouvement
  • Pli présenté de manière aseptique
  • Languettes intérieures gauche et droite de couleur différente pour faciliter l'enfilage.
  • Languettes externes amovibles au niveau de la fermeture éclair pour garantir le maintien de la stérilité du champ opératoire.
  • Stérilité validée par radiographie
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) 10⁻⁶
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Résistance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection à la pénétration du sang synthétique ISO 16603:2004
  • Test de pénétration virale (infection liquide : bactériophage Phi-X174) ISO 16604:2004
  • Résistance du matériau à la pénétration bactérienne en milieu humide ISO 22610
  • Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés ISO 22611
  • Résistance à la pénétration microbienne sèche ISO 22612
  • Poids de base ASTM D3776
  • Résistance à l'éclatement du molène sec TAPPI T403
  • CD de résistance à la traction de Grab ASTM D5034
  • Force de traction de la pince MD ASTM D5034
  • Déchirure trapézoïdale MD ASTM D5733-95
  • CD à décoller à l'eau (intérieur/extérieur) ASTM F904-98
  • Hauteur de colonne d'eau (avec filtre) AATCC 127
  • Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) ASTM Procédure E96 D
  • Désintégration statique MD/CD WSP 40.2
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 2XS
Sexe Unisexe
Matériau Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Attaché, face ouverte
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Líquidos, Particule
Nbre de poches Aucun
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)