Learn More
Isofield™ Combinaison stérile pour salle blanche Steridon avec capuche et masque intégré - Compatible avec les salles blanches de classe A/B
Description
- Combinaison stérile pour salle blanche avec capuche et masque intégré
- Masque sans latex, fermé et élastique pour le visage, les poignets et les chevilles
- Conception ergonomique au niveau du dos et des épaules permettant une plus grande amplitude de mouvement
- Masque facial intégré avec système de fixation par nouer pour faciliter la mise en place et assurer un maintien optimal.
- Pli présenté de manière aseptique
- Languettes intérieures gauche et droite de couleur différente pour faciliter l'enfilage.
- Languettes externes amovibles au niveau de la fermeture éclair pour garantir le maintien de la stérilité du champ opératoire.
- Stérilité validée par radiographie
- Niveau d'assurance de stérilité (NAS) 10⁻⁶
Conformité technique et documentaire
- Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
- Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
- Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
- Résistance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection à la pénétration du sang synthétique ISO 16603:2004
- Test de pénétration virale (infection liquide : bactériophage Phi-X174) ISO 16604:2004
- Résistance du matériau à la pénétration bactérienne en milieu humide ISO 22610
- Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés ISO 22611
- Résistance à la pénétration microbienne sèche ISO 22612
- Poids de base ASTM D3776
- Résistance à l'éclatement du molène sec TAPPI T403
- CD de résistance à la traction de Grab ASTM D5034
- Force de traction de la pince MD ASTM D5034
- Déchirure trapézoïdale MD ASTM D5733-95
- CD à décoller à l'eau (intérieur/extérieur) ASTM F904-98
- Hauteur de colonne d'eau (avec tamis) AATCC 127
- Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) ASTM Procédure E96 D
- Désintégration statique MD/CD WSP 40.2
- Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
- Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
- Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique à l’arrière |
| Type de cheville | Ouvrir |
| Type de manchette | Élastique recouvert |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |