Learn More
Texwipe™ Isopropanol stérile à 70 %
Code produit. p-2912509 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
16 oz.
1 gal.
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
Code produit. 15752406
Marque: Texwipe™ TX3270
Includes
Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
La solution stérile contient 70 % par volume d’alcool isopropylique de qualité USP avec 30 % d’eau purifiée USP. La solution est filtrée à 0,2 μm, remplie dans des récipients nettoyés, a un double emballage, est conditionnée dans un revêtement avec un sachet en PE scellé et irradiée aux rayons gamma jusqu’à un niveau de stérilité de 10-6.
  • S’évapore avec des résidus extrêmement faibles
  • Élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
  • Chaque conteneur est muni d’un code de lot avec une date d’expiration
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Aspect Transparent
Certifications/Conformité USP
Composition 70 % d’alcool isopropylique USP et 30 % d’eau purifiée USP
Concentration 70 %
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Filtré 0,2 μm
À utiliser avec (application) Le nettoyage de surface, large pour passer à des environnements contrôlés, élimine les frais de mélange, de filtration, de stérilisation, de traitement et de CQ liés à la production interne de mélanges stériles d’alcool et d’eau
Comprend Certificats de traitement, d’analyse et de conformité
Volume (impérial) 16 oz.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • texwipe 70% isopropyl alcohol, sterile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol