Learn More
LABPLAS Gants bleus stériles
Description
- Emballés par paires et pliés
- Fabriqué en polyéthylène bleu et
- La stérilité est assurée par irradiation gamma
- Respecter les normes de qualité les plus élevées
- Peut être utilisé dans toutes les procédures de laboratoire quotidiennes.
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Gants stériles |
| Stérilité | Stérile |