Learn More
Texwipe™ Système stérile de collecte et de transport à sec
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Matériau de la pointe:
Coton
Polyester
Longueur (métrique) de la tête:
17mm
18,2mm
Largeur (métrique) de la tête:
4,6mm
7 mm
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Description
Conçu pour préserver l’intégrité du prélèvement d’échantillons et du transport d’échantillons vers le laboratoire.
- Fabriqué à partir de 100 % de coton filé de qualité USP ou 100 % de polyester filé de qualité USP
- Les écouvillons sont solidement fixés à un arbre en polystyrène flexible par un adhésif aqueux
- 155Les écouvillons de 6,1 po de long permettent d’accéder aux sites d’échantillonnage difficiles à atteindre
- Le bouchon moulé en PEBD de qualité médicale maintient fermement la poignée à des fins de sécurité et de stérilité lors de l’échantillonnage
- Le joint inviolable assure la stérilité au point d’utilisation
- Tube en polypropylène de qualité médicale de 1 mm d’épaisseur, avec fond rond moulé sans soudure
- Les anneaux du capuchon assurent une étanchéité et une protection contre toute contamination pendant le transport
- Emballage étiqueté pour une utilisation globale
- Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 dans le respect des normes ANSI / AAMI / ISO 11137
- Code du lot et date d’expiration indiqués sur chaque tube
- Les certificats d’irradiation et de conformité joints à chaque pack confirment que la dose d’irradiation est conforme aux spécifications
Informations sur la commande
1 écouvillon / tube ; 100 tubes / boîte ; 5 boîtes/carton
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificats d’irradiation et de conformité |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage diagnostique, surveillance environnementale, échantillonnage d’ADN, échantillonnage de surface |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Type de produit | Écouvillons de salle blanche |
| Longueur (impériale) de la tête | 0,717 in |
| Longueur (impériale) de la poignée | 5,276 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 134 mm |
| Longueur (métrique) de la tête | 18,2mm |
| Largeur (impériale) de la tête | 0,276 in |
| Largeur (métrique) de la tête | 7 mm |
| Afficher plus |