Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué stérile
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Graduations:
0,5 ml
2,5 ml
FCR max.:
FCR de 6200
RCF 9400
Type d’emballage:
Emballage individuel
conditionnés en vrac
ensemble de plateaux
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
750 pièces
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
- Les tubes sont irradiés par rayonnement bêta ionisant
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| FCR max. | RCF 9400 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Type de bouchon | Bouchon à joint |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (métrique) | 117 mm |
| Matériau | PP |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |