Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert graduées, stériles
Code produit. p-8000480 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
Longueur (métrique):
150 mm
155 mm
Volume (métrique) de distribution:
33 μl
40 μl
Type d’emballage:
25 boîtes intérieures de 20
50 boîtes intérieures de 10
Emballage individuel
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 13489108
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PEBD.
  • De couleur transparente
  • Contient des graduations
  • Stérile
Spécification
Matériau PEBD
Gouttes/ml 30
Graduée Oui
Graduations 1 ml
Quantité 500boîte
Volume (métrique) de distribution 33 μl
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette de transfert