Learn More
Terumo™ Seringues à insuline stériles
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 29 G |
| À utiliser avec (application) | U-100 insuline |
| Longueur (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Seringue à insuline |
| Graduations | 0.01 cc |
| Quantité | 100/Pk. |
| Volume (métrique) | 0,3 ml |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |