Learn More
Chemsplash Surbottes stériles irradiées
GREENER_CHOICE
Code produit 30058264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cleanroom Class:
Classe 100-1000 (ISO 5-6)
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cleanroom Class Conditionnement
30058264 Classe 100-1000 (ISO 5-6) 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058264 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 5820.400.007
Expédition estimée: 09-10-2026
Fourni stérile par irradiation gamma et emballé sous double sachet, le Chemsplash La surbotte antidérapante est élastiquée au niveau du mollet et de la cheville et possède une semelle en PVC blanc antidérapante.
Chemsplash Surbottes antidérapantes
  • Matériel: Chemsplash 55GSM Type PB 6B
  • Stérilisé par irradiation et emballé sous double sachet
  • Haut et chevilles élastiqués
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Semelle en PVC blanc
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
  • Sans PFAS
Description : Fourni stérile par irradiation gamma et doublement emballé, le Chemsplash La surbotte antidérapante est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette surbotte est élastiquée au niveau du mollet et de la cheville et possède une semelle antidérapante en PVC blanc. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte, assurant ainsi un confort et une facilité d'utilisation optimaux.
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Tissu microporeux
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Parte superior elástica
Type de semelle Antidérapant
Résistance Liquide
Type de produit Couvertures de démarrage pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100-1000 (ISO 5-6)