Learn More
Chemsplash Surmanches stériles irradiées
Description
Chemsplash Sur-manche en tissu 55 g/m² type 6B
- Matière : Tissu de type 6B 55 g/m²
- Sensation microporeuse, douce et confortable
- Irradiés aux rayons gamma et emballés dans un double sachet par paire
- Élastiqué aux deux extrémités
- Anti-Static Matériel
- Sans silicone ni latex
- Non pelucheux
- Longueur : 42 cm
- Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description : Irradié aux rayons gamma Chemsplash Les surmanches sont fabriquées à partir de Chemsplash Tissu doux et microporeux. Ces surmanches sont robustes et résistantes aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière. Elles sont élastiquées aux deux extrémités pour faciliter l'ajustement. Le tissu est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, ne peluche pas et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe de salle blanche 5-9. Chemsplash Les accessoires offrent une protection à la fois à celui qui les porte et à l'environnement, conçus pour un confort et une facilité de port optimaux.
Specifications
Specifications
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Manchon protecteur |
| Matériau | Tissu microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Extrémités Éligibles |
| Type de couture | Piqué |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 40 cm |
| Show More |