Learn More
Sampling Systems™ Flacons stériles pour liquides et poudres
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
50 pièces
Description
- Gamme de flacons stériles à col large de haute qualité.
- Les flacons ont un corps en PEHD et un couvercle à visser en PP.
- Tous les polymères utilisés pour ces flacons sont fabriqués à partir de polymères conformes aux spécifications de la FDA.
- Ces flacons stériles sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires et les zones de production.
- Grâce à leur col large, ces flacons sont parfaits pour travailler avec des poudres et des liquides.
- Le procédé de conditionnement est réalisé dans une salle blanche de classe 7, et chaque flacon est conditionné dans un sachet en film laminé.
- Une fois conditionnés, les flacons sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Fabriqués en PEHD/PP conforme aux spécifications de la FDA et à la réglementation CE 1935/2004 et UE 10/2011.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | HDPE |
| Conditionnement | Conditionnement individuel |
| Stérilité | Stérile |
| Bouche | Large, fileté |
| Hauteur (métrique) | 131 mm |