Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 1 μl)
Click to view available options
Quantité:
50 sachets de 20
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Sachet Microseal
Sachet Microseal, Ecopack
Sachets microscellés
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
16000 pièces
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 1 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Volume | 1 μl |
| Diameter (English) Inside | 0,04 in |
| Diameter (Metric) Inside | 1 mm |
| Longueur (impériale) | 7,87 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Produit d’inoculation |
| Afficher plus |