Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 5 μl)
Click to view available options
Quantité:
50 sachets de 20
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Sachet Microseal
Sachet à zip
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 5 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Diameter (English) Inside | 0,10 in |
| Diameter (Metric) Inside | 2,5 mm |
| Longueur (impériale) | 7,87 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
| Stérilité | Irradié aux rayons gamma |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Anses de culture en plastique |
| Longueur (impériale) de la poignée | 7,87 in |
| Afficher plus |