Learn More
Corning™ Gosselin™ Sachets stériles pour mélangeur en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
400 mL
3500 mL
Conditionnement:
2500 pièces
4500 pièces
500 pièces
Description
- Avec certificat de stérilisation décollable
- Avec bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
- Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
- Disponibilité en plusieurs tailles de sachets/boîtes
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 3500 mL |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour l’homogénéisation des suspensions et les échantillonnages en suspension prélevés avec des pipettes dans les secteurs des produits laitiers et des boissons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 70 μm |
| Nb par paquet | 25/sachet |
| Quantité | 500/carton |
| Longueur (métrique) | 510 mm |
| Largeur (métrique) | 380 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction