Learn More
Contec™ Lingettes LE Polynit Heatseal stériles
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in
Quantité d’emballage:
10 lingettes/Sachet, 36 Sachets/Carton
10 lingettes/Sachet, 50 Sachets/Carton
Conditionnement:
360 pièces
500 pièces
Description
Caractéristiques et avantages
- Recommandées pour les environnements de qualité A/B ou ISO de classe 5 - zones de contact du produit
- La maille polyester 100 % blanchie génère de très faibles niveaux de particules et de fibres
- Les bords scellés au laser réduisent la production de fibres à partir du bord de la lingette
- Niveau certifié d’endotoxine de <1 EU par lingette, ce qui les rend adaptées aux zones de contact du produit
- Un plus petit nombre de lingettes par sachet élimine les déchets
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Tricot de polyester |
| Couleur | Blanc |
| Bords | Bords scellés |
| Dimensions (L x l) | 12 x 12 in |
| Quantité d’emballage | 10 lingettes/Sachet, 36 Sachets/Carton |
| Afficher plus |