Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
25m
50m
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
- Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Règle FDA (21 CFR par. 177-2600), CEE/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,2 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (impériale) | 32.8 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Épaisseur (métrique) | 6 mm |
| Afficher plus |