Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer stériles à usage unique à fond plat
Code produit. p-9594000
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 mL
Diamètre (métrique) externe:
68 mm
90 mm
100 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 17574725
Marque: Thermo Scientific™ 41170125
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons Erlenmeyer à usage unique en PETG à fond plat conviennent parfaitement à la culture de cellules en suspension, ainsi qu’à la préparation, au mélange et au stockage de milieux.
Les flacons Erlenmeyer Thermo Scientific™ à usage unique en PETG à fond plat conviennent parfaitement à la culture de cellules en suspension ainsi qu’à la préparation, au mélange et au stockage de milieux.En PETG transparent, ces flacons sont robustes et incassables.Bouchon ventilé permettant un échange gazeux constant tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites.
  • Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNase / RNase
  • Sans ADN humain
  • Sans BSE/TSE
  • Marques de graduation moulées permettant un contrôle précis du volume
Compliance
Conforme à la proposition 65 de l’État de Californie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Stérile
Forme du fond unie
Type de bouchon Ventilé
Diamètre (métrique) externe 68 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.