Learn More
Gosselin™ Cuillères stériles
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
8 mL
Unit Size:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Conditionnement individuel
- Disponibles en deux tailles
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Type de produit | Cuillère |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans les produits laitiers, l’industrie |
| Dimensions | S |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction