Learn More
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique
Seringue manuelle sans aiguille pour utilisation à des fins de recherche uniquement. Adaptée à une utilisation avec des filtres pour seringues
Marque: Fisherbrand™
10.19 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Description
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Stériles
- Emballage individuel dans des blisters en plastique / papier
Prestations de service
5 ans
Spécification
9,00 mm | |
3 ml | |
Stérile |
Pointe Slip | |
Luer Slip |