Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
En polystyrène. Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
Marque: Bel-Art™ H36942-0000
460.68 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.07000kg
Description
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
- Stériles : conditionnées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et livrées avec un certificat de processus de stérilisation
- Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Le manche long atteint facilement les cuves, les flacons et les espaces confinés, et minimise les risques de contact personnel avec l’échantillon
- Longueur totale de 17,8 cm (7 po)
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
2,46 mL | |
Stérile | |
FDA | |
200/carton | |
7 po | |
0,98 in |
Polystyrène | |
Long manche | |
Oui | |
Blanc | |
Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons | |
17,8 x 2,5 cm | |
17,8 cm | |
2,5 cm |