Learn More
Bel-Art™ Petite cuillère d’échantillonnage Sterileware™
Code produit. 16682814 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16682814
Marque: Bel-Art™ F369410003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La petite cuillère d’échantillonnage Bel-Art™ Sterileware™ est conçue pour un échantillonnage rapide et efficace des poudres et des granulés. Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
  • Le manche long permet d’atteindre facilement les cuves, les flacons et autres espaces confinés
  • Peut également être utilisée pour la distribution de petites quantités
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Les cuillères en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Specifica
Quantité 100/boîte
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 3 ml
Type de produit Spoon
Dimensions Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.)
Longueur (impériale) de la poignée 5 3/8 po
Longueur (métrique) de la poignée 13,7 cm
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato