Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri carrées Sterilin™ 100 mm
Gérez diverses applications avec les boîtes de Petri carrées de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™ disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés.
387.00€ - 626.00€
Spécification
Description | Boîte de Pétri ; 100 mm |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Forme | Carré |
Type | Boîte de Petri |
Nbre par carton | 120 |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11339273
|
Thermo Scientific™
103-17 |
25 | Sélectionnables |
626.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11349273
|
Thermo Scientific™
109-17 |
1 | Non |
387.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Gérez diverses applications avec les boîtes de Petri carrées de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™ disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés. Fabrication aseptique dans des conditions de salle blanche (classe 7 ISO 14644) afin d’exclure toute contamination microbiologique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Non compartimentées :
- Idéales pour les tests de sensibilité aux antibiotiques lorsqu’une grande surface et un fond très plat sont requis
Compartimentées :
- Idéales pour travailler avec des milieux liquides de petit volume ou pour le stockage d’échantillons
- Les 25 compartiments ont chacun une surface de 3.7 cm2 et un volume de 5 ml
- Le couvercle est équipé d’un dispositif d’aération ou d’absence d’aération lorsque le couvercle tourne à 90° pour permettre la ventilation ou la non-ventilation de la boîte
Informations de commande :
Non commercialisées actuellement en Amérique du Nord
Spécification
Boîte de Pétri ; 100 mm | |
Carré | |
120 |
Plat | |
Boîte de Petri | |
4 |