Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger de 13,5 ml Sterilin™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon non ouatiné
Bouchon ouaté
Stérilité:
Stérile
Nbre par carton:
450
Type de produit:
Tube à base circulaire
Tube à base conique
Conditionnement:
450 pièces
Description
Les tubes à centrifuger Thermo Scientific™ Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications. Les tubes sont en polystyrène avec bouchon en polyéthylène.
- Fabriqués à partir de polystyrène vierge
- FCR max. 3 200 x g recommandé dans les rotors convenablement équilibrés
- Marques de graduation moulées à 5 et 10 ml
- Bouchon ouaté ou non ouaté
- Disponibles avec base ronde ou conique
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Capacité (métrique) | 13,5 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 450 |
| Stérilité | Stérile |
| Forme | Conique, rond |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Forme du fond | Conique, rond |
| Type de bouchon | Bouchon non ouatiné |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Afficher plus |