Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger de 13,5 ml Sterilin™
Code produit. 11399223
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon non ouatiné
Bouchon ouaté
Stérilité:
Stérile
Nbre par carton:
450
Type de produit:
Tube à base circulaire
Tube à base conique
Conditionnement:
450 pièces
Code produit. 11399223
Marque: Thermo Scientific™ 144AS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes à centrifuger Sterilin 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications.
Les tubes à centrifuger Thermo Scientific™ Sterilin de 13,5 ml sont proposés dans une large gamme de styles pour diverses applications. Les tubes sont en polystyrène avec bouchon en polyéthylène.
  • Fabriqués à partir de polystyrène vierge
  • FCR max. 3 200 x g recommandé dans les rotors convenablement équilibrés
  • Marques de graduation moulées à 5 et 10 ml
  • Bouchon ouaté ou non ouaté
  • Disponibles avec base ronde ou conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Capacité (métrique) 13,5 mL
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 450
Stérilité Stérile
Forme Conique, rond
Longueur (métrique) 110 mm
Forme du fond Conique, rond
Type de bouchon Bouchon non ouatiné
Diamètre (métrique) 16 mm
Graduations 5 à 10 ml
Type de produit Tube à base conique