Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Sterilin™ 30 à 140 mm
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Évent:
1
3
Non
Conditionnement:
1620 pièces
500 pièces
540 pièces
700 pièces
80 pièces
800 pièces
Description
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Pétri 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Les tailles les plus petites sont parfaites lorsqu’un gain de place est nécessaire dans les incubateurs
- La boîte de 55 mm peut accueillir des filtres à membrane de 47 mm, ce qui la rend adaptée pour réaliser des analyses de l’eau
- La boîte de 50 mm de diamètre (numéro de catalogue 124) mesure plus de 20 mm de profondeur et est conçue pour une utilisation avec des milieux liquides pour faciliter la manipulation
- La boîte de 140 mm est produite et testée conformément à la norme EN ISO 24998 relative aux boîtes de Petri, qui prévoit des contrôles dimensionnels stricts
- Fabrication aseptique
Spécification
Spécification
| Forme | Rond |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Type | Boîte de Petri |
| Nbre par carton | 1620 |
| Nb par paquet | 15 |
| Évent | Non |
| Hauteur (métrique) | 12 mm |
| Hauteur (impériale) | 12 po |
| Diamètre (métrique) | 55 mm |