Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Code produit. 11709232
Click to view available options
Description:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Absorbance:
400 ml/m2
800 mL/m2
Quantité:
1 x 50 m, rouleau
100 feuilles
50 x feuilles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 feuilles
Code produit. 11709232
Marque: Thermo Scientific™ BG60E
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protégez les paillasses et autres surfaces contre les déversements de liquides avec le revêtement hautement absorbant Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Protégez vos paillasses et autres surfaces contre le déversement de liquides avec le revêtement très absorbant Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Ce liner absorbant procure également un rembourrage pour la verrerie lorsqu’elle tombe accidentellement sur la paillasse.
  • Disponible avec des capacités d’absorption de 400 ml/m2 et 800 ml/m2
  • Revêtement en plastique sur un côté afin d’éviter les infiltrations
  • Disponible sous forme de rouleaux ou de feuilles
  • Rouleaux fournis dans des distributeurs faciles à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protection pour paillasse
Absorbance 800 mL/m2
Longueur (impériale) 1,607612 pi
Longueur (métrique) 0,6 m
Largeur (impériale) 1,6076 pi
Largeur (métrique) 0,49 m
Description BenchGuard Extra
Quantité 50 x feuilles