Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Click to view available options
Description:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Absorbance:
400 ml/m2
800 mL/m2
Quantité:
1 x 50 m, rouleau
100 feuilles
50 x feuilles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 feuilles
Description
Protégez vos paillasses et autres surfaces contre le déversement de liquides avec le revêtement très absorbant Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Ce liner absorbant procure également un rembourrage pour la verrerie lorsqu’elle tombe accidentellement sur la paillasse.
- Disponible avec des capacités d’absorption de 400 ml/m2 et 800 ml/m2
- Revêtement en plastique sur un côté afin d’éviter les infiltrations
- Disponible sous forme de rouleaux ou de feuilles
- Rouleaux fournis dans des distributeurs faciles à utiliser
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protection pour paillasse |
| Absorbance | 400 ml/m2 |
| Longueur (impériale) | 1,607612 pi |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Largeur (impériale) | 1,607612 pi |
| Largeur (métrique) | 0,49 m |
| Description | BenchGuard |
| Quantité | 1 x 50 m, rouleau |