Learn More
Thermo Scientific™ Plaques noires et blanches Sterilin™ Microtiter™
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
68.50€ - 181.63€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 50 sachets, 5 boîtes |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Stérilité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11359163
|
Thermo Scientific™
611F96BK |
Plaque à 96 puits noire, fond plat | Non stériles | 50 |
181.63€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11718194
|
Thermo Scientific™
611F96WT |
Plaque à 96 puits, fond plat | Non stériles | 50 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 leur est adapté.
Caractéristiques :- Les plaques à 96 puits noires sont idéales pour les travaux de fluorescence où le pigment empêche les interférences entre les puits— la faible fluorescence de fond minimise la dispersion de la lumière
- Les plaques à 96 puits blanches sont idéales pour les études de bioluminescence où le pigment facilite la réflectivité et la sensibilité
- Conformes aux directives SBS, garantissant une adaptation à tous les systèmes automatisés
- Fabriquées en PS vierge
- Fournies non stériles, offrant une surface de liaison moyenne
- Conception à puits de cheminée pour aider à réduire la contamination
Informations de commande :
Fournies sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 lui est adapté.
Spécification
Étalon | |
50 sachets, 5 boîtes | |
Polystyrène | |
Non stériles | |
Plat | |
5 |
8 x 12 | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
50 | |
50/boîte |