Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons de transport avec gel Sterilin™, écouvillon de transport standard
Les écouvillons de transport avec gel Thermo Scientific™ Sterilin™ assurent une excellente récupération et un prélèvement optimal des échantillons. Les écouvillons contiennent un milieu Amies pour préserver les échantillons lors du transport en laboratoire.
Description
Les écouvillons de transport avec gel Thermo Scientific™ Sterilin™ assurent une excellente récupération et un prélèvement optimal des échantillons. Les écouvillons contiennent un milieu amiès pour préserver les échantillons lors du transport en laboratoire.
- Contiennent des milieux pour la préservation de l’échantillon bactérien pendant le transport jusqu’au laboratoire
- Usage in vitro uniquement
- Chaque lot de produit est testé pour ses performances à l’aide d’une large gamme de pathogènes aérobies et anaérobies pour garantir des récupérations adéquates.
- Certificat de stérilité et d’assurance de la qualité disponible sur demande
- Numéro de lot / date d’expiration et tube d’inviolabilité qui garantissent une traçabilité et une stérilité totales
- Conformes aux normes américaines NCCLS M40-A et allemandes DIN 58942-4
- Durables pour la survie bactérienne—48 heures (minimum)
- Plage de températures plus large — performances comparables à la fois à température ambiante et à 4°C
- Marquage CE de classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE (usage invasif temporaire)
- Disponibles uniquement dans certaines régions