Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™
Code produit. 11748868
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,6 mL
1,0 mL
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 mL
Quantité d’emballage:
250
500
1000
1500
2500
Conditionnement:
10000 pièces
2500 pièces
3500 pièces
6000 pièces
750 pièces
Code produit. 11748868
Marque: Thermo Scientific™ RT15
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en PS vierge.
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en polystyrène vierge et fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Convient aux échantillons allant de 0,6 à 11 ml
  • Fournies non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes en plastique à base circulaire
Matériau Polystyrène
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Quantité d’emballage 1000
Gamme de produits Sterilin
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 0,6 mL
Type de produit Tube à base