Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
0,6 mL
1,0 mL
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 mL
Quantité d’emballage:
250
500
1000
1500
2500
Conditionnement:
10000 pièces
2500 pièces
3500 pièces
6000 pièces
750 pièces
Description
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en polystyrène vierge et fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Convient aux échantillons allant de 0,6 à 11 ml
- Fournies non stériles
Spécification
Spécification
| Description | Round Base Plastic Tubes |
| Matériau | Polystyrène |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Quantité d’emballage | 250 |
| Gamme de produits | Sterilin |
| Stérilité | Non stérile |
| Taille de la tubulure | 4,9 ml |
| Type de produit | Base Tube |