Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en PS vierge.
73.90€ - 745.00€
Spécification
Description | Tubes en plastique à base circulaire |
---|---|
Matériau | PS |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11748868
|
Thermo Scientific™
RT15 |
0,6 mL | 1000 |
740.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13015723
|
Thermo Scientific™
RT20 |
1,0 mL | 1000 |
745.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12842863
|
Thermo Scientific™
30908 |
2.5 mL | 2500 | ||||||
11708988
|
Thermo Scientific™
RT25 |
2.7 mL | 500 | ||||||
11778908
|
Thermo Scientific™
RT30 |
4.9 mL | 250 | ||||||
12852863
|
Thermo Scientific™
30932 |
11,0 mL | 1500 | ||||||
Description
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en polystyrène vierge et fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Convient aux échantillons allant 0,6 à 11 ml
- Fournis non stériles
Specifications
Tubes en plastique à base circulaire | |
PS | |
Non stérile |