Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène Sterilin™, 60 à 250 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11319133
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
150 mL
250 ml
Matériau du bouchon:
Métal
Polyéthylène
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Nbre par carton:
120/Carton
200/Carton
300/Carton
50/Carton
missing translation for 'unitSize'
120 pièces
200 pièces
300 pièces
50 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11319133
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 165A
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal.
Les échantillons sont contenus dans des récipients en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ de capacités de 60 à 250 ml. Disponibles avec bouchons à fermeture étanche en plastique ou en métal. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉ EN AMÉRIQUE
Caractéristiques :
  • Fabrication aseptique
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
  • Les produits 125AM, 125BM et 125CM sont certifiés conformes à 95 kPa, et sont donc adaptés au transport des échantillons
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Informations de commande :
Le produit n’est pas disponible commercialisé en Amérique du Nord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 150 mL
Certifications/Conformité Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254.
Matériau du bouchon Métal
Diamètre (métrique) 55 mm
Hauteur (métrique) 108 mm
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 120/Carton
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado