Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri spéciales Sterilin™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Conditionnement:
500 pièces
Description
Les boîtes de Pétri spéciales Thermo Scientific™ Sterilin offrent une alternative aux applications non standard.
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Boîtes de 90 mm testées conformément à la norme EN ISO 24998:2008 |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de Petri |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 20 |
| Évent | 3 |
| Hauteur (métrique) | 16,2 mm |
| Afficher plus |