Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri standard à 90 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11739252
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
Nbre par carton:
500
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
1
3
Non
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Hauteur (métrique) Nbre par carton Stérilité Évent unitSize
11739252 15,7 mm 500 Stérile Non 500 pièces
11389273 15,9 mm 500 Non stérile 1 500 pièces
11901518 15,9 mm 500 Stérile 1 500 pièces
11309283 16,1 mm 500 Non stérile 3 500 pièces
11759252 16,1 mm 500 Stérile 3 500 pièces
15370366 15,7 mm 500 Non stérile Non 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 11739252 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 101RT/IRR
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide de ces boîtes peu profondes qui optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide des boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm. Ces boîtes peu profondes optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Parfaitement adaptées aux verseurs de plaques automatiques
  • Fabriquées à partir de polystyrène vierge non cytotoxique
  • Les moules brillants garantissent une clarté optique élevée
  • Disponibles en fabrication aseptique ou stérilisées au stade final par irradiation aux rayons gamma
  • Disponibles en formats simples, triples et non ventilés
  • Ventilation triple — favorise les échanges gazeux ; parfaitement adaptée pour un travail à court terme
  • Ventilation unique — limite les échanges gazeux, minimise l’évaporation et la déshydratation ; parfaitement adaptée pour un travail à long terme
  • Sans ventilation — convient le mieux pour les anaérobies et un travail à long terme
  • La boîte peu profonde est idéale pour optimiser l’espace dans l’incubateur
  • Utilisation in vitro uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts.
Description Boîte de Petri, 90 mm
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Petri
Nbre par carton 500
Nb par paquet 20
Évent Non
Hauteur (métrique) 15,7 mm
Hauteur (impériale) 15,7 po
Diamètre (métrique) 90 mm