Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Forme:
Carré
Rectangle
Rond
Description:
Dosé à 120 mg/l
Dosé à 20 mg/l
Non dosé
Matériau:
PET
PS
TEP
Conditionnement:
126 pièces
174 pièces
70 pièces
84 pièces
Description
Effectuez un échantillonnage facile de l’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage de l’eau Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Fabriquées avec :
- Polystyrène flexible
- PETG robuste non toxique
- NOUVEAU, PRT léger pour une meilleure manipulation
- Livrés vides ou prédosés avec du thiosulfate de sodium
- Les flacons en polystyrène et en PETG sont dotés d’étiquettes à code couleur pour faciliter la différenciation :
- Bleu : dosé
- Vert : non dosé
- Flacons inviolables pour préserver l’intégrité des échantillons
- Numéro de lot pour une traçabilité totale
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Dose de 20 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une faible concentration de chlore
- Dose de 120mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une concentration élevée de chlore
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Dosé à 20 mg/l |
| Matériau | PET |
| Nbre par carton | 144 |
| Stérilité | Irradié aux rayons gamma |
| Forme | Rectangle |
| Matériau du bouchon | HDPE |