missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Larochette™ Sachets de stérilisation

Code produit. 11788511
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 105 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11788511

Marque: Hartmann Larochette™ 6055641

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sachet et gaine thermosoudable Sterilsop™
• Conforme normes EN 867, EN 868 et directives 93/42, 94/62
• Résistance des soudures et facilement pelabilité
• Une face papier perméable à la vapeur et une face plastique transparente. Grammages élevés du papier et du plastique très résistants au déchirement. Modèles à soufflets pour objets épais. Ouverture pelable pour extraction aseptique du
• Contenu. Témoins d'autoclavage. A thermosouder avant autoclavage
• Sachet d'autoclavage
• Sachet d'autoclavage

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN 867, EN 868 et directives 93/42 94/62
Quantité 1000/Pk.
Dimensions (L x l) 250 x 105 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis