Learn More
Hartmann Larochette™ Sterilsop™ SL Sheaths
Product Code. 12623066
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
320 x 80 mm
missing translation for 'unitSize'
4 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12623066
missing translation for 'mfr': Hartmann Larochette™ 6055332
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Quantité 4 Pk.
Dimensions (L x l) 320 x 80 mm
Hauteur (métrique) 33 m