Learn More
Buerkle™ Spatule couteau à palette détectable bleu SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
192 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le bord long et indéformable du racleur en plastique est idéal pour couper les fluides visqueux.
- Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée pour l’extraction, d’un film d’emballage par exemple.
- Le grattoir convient également à l’agitation et au mélange.
- PS, bleu détectable
- Peut être détecté par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X.
- Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS / BRC
- Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
- 100 pièces conditionnées individuellement et stérilisées par rayonnement
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Sampler |
| Longueur (métrique) de lame | 70 mm |
| Matériau de la lame | Polystyrène |
| Matériau de la poignée | Polystyrène |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 192 mm |