Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Louche 200 ml
- 92diamètre extérieur mm
- Poignée ergonomique
- Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
- Stérilisé en option par rayons gamma
- 20 pièces par paquet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Louche |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Double becs |
| Couleur | blanc |
| Longueur (métrique) de la poignée | 1000 mm |