Learn More
Buerkle™ Spatule couteau à palette Bio SteriPlast™ / LaboPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le bord long et indéformable du racleur en plastique est idéal pour couper les fluides visqueux.
- Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée pour l’extraction, d’un film d’emballage par exemple.
- Le grattoir convient également à l’agitation et au mélange.
- Bio-PE, blanc, flexible et anti-coupure
- Produit fabriqué à partir de matières premières renouvelables
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Sampler |
| Longueur (métrique) de lame | 70 mm |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Matériau | Bio-PE |
| Longueur (métrique) | 192 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction