Learn More
Buerkle™ Échelle SteriPlast™ / LaboPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Description
- PS
- Blanc
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Ladle |
| Longueur (métrique) de la poignée | 300 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de poignée | Long manche |