Learn More
Buerkle™ Spatule couteau à palette SteriPlast™ / LaboPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le bord long et indéformable du racleur en plastique est idéal pour couper les fluides visqueux.
- Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée pour l’extraction, d’un film d’emballage par exemple.
- Le grattoir convient également à l’agitation et au mélange.
- PS, blanc
- Disponible dans un grand emballage contenant 100 pièces ou avec les 100 pièces conditionnées individuellement et stérilisé par rayonnement
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Sampler |
| Longueur (métrique) de lame | 70 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 192 mm |