Learn More
Buerkle™ Spatule couteau à palette SteriPlast™ / LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7221294 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17290584
Marque: Buerkle™ 53781035
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être utilisé pour appliquer, distribuer ou répartir uniformément les substances visqueuses tels que les pâtes et les crèmes. La spatule atteint facilement les coins et les courbes de tous types de récipients et permet de racler les bols, d’enlever les résidus ou d’essuyer les cuillères de dosage Bürkle.
  • Le bord long et indéformable du racleur en plastique est idéal pour couper les fluides visqueux.
  • Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée pour l’extraction, d’un film d’emballage par exemple.
  • Le grattoir convient également à l’agitation et au mélange.
  • PS, blanc
  • Disponible dans un grand emballage contenant 100 pièces ou avec les 100 pièces conditionnées individuellement et stérilisé par rayonnement
  • Destiné à un usage unique
  • Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Jetable Oui
Type de produit Sampler
Longueur (métrique) de lame 70 mm
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 192 mm