Learn More
Buerkle™ Seringue en polypropylène SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Transparentes
- Graduées
- Stérilisées, conditionnées séparément
Spécification
Spécification
| Type de produit | Manual Vacuum Sampler |
| Matériau | Polypropylene |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Comprend | Without Luer adapter |
| Capacité (impériale) | 1.69 oz. |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Jetable | Single-use |
| Graduée | Yes |
| Stérilité | Sterile |